Tampones estándar de referencia de pH BDH®
Proveedor: Avantor
BDH®
BDH50340-500A BDH01920-55E BDH50980-4A BDH50220-4F BDH50880-4A BDH50840-500A BDH50960-20F BDH50740-4A BDH50320-500A BDH50100-500A BDH50780-500A BDH50060-500A BDH50800-4A BDH50820-20F BDH01880-55E BDH50420-20F BDH50480-4A BDH50380-500A BDH50260-4A BDH01900-20F BDH50180-500A BDH50600-500A BDH50040-20F BDH50720-500A BDH01940-20F BDH50400-500A BDH50640-4A BDH50360-20F BDH50500-4F BDH50120-20F BDH50280-20F BDH50300-4A BDH50240-500A BDH50760-4F BDH50440-20PK BDH51000-6PK BDH50920-500A BDH50940-4A BDH50580-500A BDH01980-20F BDH7190-20L BDH50020-500A BDH01960-55E BDH50160-20PK BDH50000-20F BDH50680-20F BDH50140-500A BDH50540-4A BDH50460-500A BDH50660-500A BDH50080-4A BDH50900-20F BDH50620-500A BDH50520-500A BDH50700-20PK BDH50200-4A BDH50860-500A BDH50560-20F
BDH5084-500MLCS 2786.97 MXN
BDH5084-500ML BDH5000-20L BDH5098-4L BDH0196-55GL BDH5058-500ML BDH5036-20L BDH0194-20L BDH5078-500ML BDH5028-20L CABDH7190-20L BDH5038-500ML BDH5018-500ML BDH5020-4L BDH5076-4L BDH5044-20ML BDH5040-500ML BDH0188-55GL BDH5060-500ML BDH5030-4L BDH5052-500ML BDH5042-20L BDH5068-20L BDH5032-500ML BDH5072-500ML BDH5100-PK BDH5012-20L BDH5024-500ML BDH5092-500ML BDH5048-4L BDH5056-20L BDH5054-4L BDH5046-500ML BDH5066-500ML BDH5090-20L BDH0198-20L BDH5006-500ML BDH5050-4L BDH5064-4L BDH5086-500ML BDH0192-55GL BDH5022-4L BDH5070-20ML BDH5016-20ML BDH5026-4L BDH0190-20L BDH5080-4L BDH5074-4L BDH5010-500ML BDH5002-500ML BDH5096-20L BDH5062-500ML BDH5094-4L BDH5034-500ML BDH5088-4L BDH5014-500ML BDH5082-20L BDH5004-20L BDH5008-4L
Tampones estándar de referencia de pH BDH®
Tampones Tampones pH
Los tampones de pH BDH están disponibles como soluciones incoloras o coloreadas.
  • Trazable a materiales de referencia estándar según NIST
  • Calibrados en un laboratorio con homologación para ISO 17025 por medio de estándares certificados
  • Almacenar a temperatura ambiente
Información para pedidos: El juego de tampones BDH5100-PK incluye dos botellas de 500 ml de unidades de tampón rojo de pH 4,00, de tampón amarillo de pH 7,00 y de tampón azul de pH 10,00.