Pipetas volumétricas PYREX®, Clase A, codificadas por colores, graduadas, serializadas/certificadas, Corning®
Proveedor: Corning
PYREX®
7101-25 7101-50 7101-15 7101-100 7101-1 7101-2 7101-3 7101-5 7101-20 7101-4 7101-10
89091-226CS 5200 MXN
89091-226 89091-304 89091-392 89091-082 89091-270 89091-490 89091-364 89091-122 89091-466 89091-178 89091-234
Pipetas volumétricas PYREX®, Clase A, codificadas por colores, graduadas, serializadas/certificadas, Corning®
Pipetas Pipetas graduadas
Las pipetas están calibradas con tolerancias de Clase A de acuerdo con las especificaciones ASTM E-542 y ASTM E-969.
  • Sizes 1ml through 25ml are color-coded for ease in sorting and selection
  • Colored graduations are enameled on to the glass
Los utensilios de vidrio volumétricos serializados/certificados PYREX® se han probado y calibrado en un laboratorio con certificación ISO/IEC 17025.
Cada pipeta está serializada individualmente y se suministra con un certificado de identidad y capacidad, trazable según los estándares NIST. Los tamaños de 1 ml a 25 ml están codificados por colores para facilitar su clasificación y selección. Las graduaciones de colores están esmaltadas sobre el vidrio.
Información de suministro: Each pipette is individually serialized and supplied with a certificate of identity and capacity, traceable to NIST standards.