Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
VWR® Disposable Pasteur Pipets, Flint Glass
Proveedor: VWR International
VWR®
63C14672-608 63A14672-200 63A14672-200 63B14672-380 63B14672-380
14672-608CS 1954.39 MXN InStock
14672-608 CA14672-200 14672-200 CA14672-380 14672-380
VWR® Disposable Pasteur Pipets, Flint Glass
Pipetas Pipetas de transferencia (Pasteur)
VWR® Disposable Pasteur Pipets are ideally suited for use in both clinical and industrial laboratories.
  • Flint glass construction
  • Ideal for both clinical and industrial use
  • Supplied in convenient USE-Packs® packaging
Disposable Pasteur pipets provide a convenient and time-efficient means for inoculating culture media and transferring samples and reagents in both clinical and industrial laboratories. No cotton plug. Pipet body O.D.: 7mm. Capillary stem O.D.: approximately 1.5mm. Controlled drop pipet (14672-608) delivers 22 to 28 drops per mL.
Envase: Supplied in convenient USE-Packs® packages, each containing 200 pipets.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.