Manta contra incendios SCIENCEWARE®, Bel-Art
Proveedor: Bel-Art
SP Bel-Art
H24869-0000
56611-199EA 5458.58 MXN
56611-199
Manta contra incendios SCIENCEWARE®, Bel-Art
Suministros de primeros auxilios Mantas contra incendios
Apaga incendios pequeños de clase "A", incendios de aceite ligero y grasa sin emplear espuma ni agentes químicos
  • Apaga incendios pequeños de clase "A", incendios de aceite ligero y grasa sin emplear espuma ni agentes químicos
  • Alojada en un contenedor de acceso instantáneo que puede colgarse de la pared o almacenarse en cualquier lugar accesible
  • Fabricada con fibra de vidrio tejida con superficie texturizada
  • Todos los bordes están tejidos con hilo Kevlar® ignífugo
El tejido cerrado reduce en gran medida la cantidad de oxígeno atmosférico disponible para alimentar el fuego. También puede envolverse alrededor de la cabeza y el cuerpo para protegerse contra las llamas y las brasas al huir de una habitación en llamas o para protegerse de las salpicaduras de metal fundido.
Excelente complemento al equipo de seguridad existente, la manta contra incendios se aloja en un contenedor de acceso instantáneo que puede colgarse en la pared o almacenarse en cualquier lugar accesible. Está hecha de fibra de vidrio tejida con una superficie texturizada y todos los bordes están recubiertos con hilo de Kevlar® ignífugo.