Duchas de emergencia, grifo para ahorro de agua
Proveedor: WaterSaver Faucet
CTES647 ES635
59380-010EA 10557.49 MXN
VFCTES647 59380-010
Duchas de emergencia, grifo para ahorro de agua
Suministros de primeros auxilios Duchas
Diseñadas para montaje vertical u horizontal, estas duchas de emergencia constan de un cabezal de ducha de plástico ABS naranja de 25,4 cm (10") de diámetro y un brazo accionador de acero inoxidable, además de una entrada hembra IPS de 2,5 cm (1").
  • El patrón de aspersión es de 50,8 cm (20") de diámetro a una distancia de 152,4 cm (60") por encima del suelo.
  • La válvula IPS es de latón cromado o con recubrimiento de polvo híbrido de epoxi/poliéster blanco.
  • La boquilla de tubo en el diseño normal es de acero galvanizado con recubrimiento de polvo naranja.
  • La boquilla de tubo en el diseño ColorTech (VFCTES647) es de latón.
Certificaciones: Cumple la norma ANSI Z358.1.