Pipeteador de VWR®, caucho sintético
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
K200-VWR
53502-205EA 437.49 MXN
53502-205
Pipeteador de VWR®, caucho sintético
Pipetas Bombas de pipeteadores
Los pipeteadores eliminan la práctica frecuentemente peligrosa de introducir líquidos en las pipetas mediante la boca.
  • No hay partes metálicas que puedan corroerse
Para usar con pipetas de 2 a 50 ml. Fabricado con caucho sintético con válvulas de bola de vidrio.
Información para pedidos: Se suministra con un adaptador para capacidades superiores a 20 ml.