Mesa de balanza de VWR®
Proveedor: VWR
VWR®
12567-330
12567-330EA 23440.68 MXN
12567-330
Mesa de balanza de VWR®
Mobiliario Mesas
Elimine las molestas vibraciones que afectan a la precisión de sus microbalanzas o balanzas analíticas con la mesa de balanza de VWR.
  • Estructura rígida
  • Montaje sencillo y rápido
  • Acabado resistente a productos químicos
Esta mesa resistente y de diseño técnico es muy firme.
La mesa está compuesta por cuatro elementos estructurales resistentes independientes: dos bases de pedestal resistentes con patas de goma antideslizantes, una cruceta rígida y una parte superior resistente a productos químicos.
La mesa está hecha con una placa de partículas de alta densidad de ¾" con plástico laminado de alta presión. La pieza central es de madera maciza cubierta con plástico laminado de alta presión. Las patas están huecas y se deben rellenar con arena. La arena no está incluida.
Información para pedidos: Las mesas se envían desmontadas, pero se pueden montar en menos de quince minutos.