Mesa de balanza de mármol, Gawet
Proveedor: Gawet Marble & Granite
A4-1602 SLAB
12568-006EA 10907.52 MXN
12568-006 12568-004
Mesa de balanza de mármol, Gawet
Mobiliario Mesas
La estructura de losa gruesa de mármol de 7,6 cm (3") proporciona un efecto amortiguador máximo y estabilidad sin vibraciones para las básculas de instrumentos analíticos.
  • Color: white with brown, green gray markings
Las patas de la losa de mármol están reforzadas con un travesaño de hierro recubierto para resistir a la corrosión. Todos los bordes son redondeados y se han cortado con precisión para garantizar una superficie de trabajo nivelada y uniforme. Color: blanco con vetas marrones, verdes y grises.
Información para pedidos: Las losas gruesas de mármol de 5 cm (2") están disponibles para crear áreas de trabajo estables en superficies; póngase en contacto con el representante de ventas de VWR para obtener más información.