Termómetros de vidrio rellenos de líquido calibrados individualmente de VWR®
Proveedor: VWR
VWR®
60205-1311 602010111 602010211 602051311 60205-1111 60205-0111 60201-0111 602050311 60201-0211 60205-0011 60205-1211 60205-0311 60205-0111
89095-638EA 4927.81 MXN
CA89095-638 CA89095-636 CA89095-668 89095-638 89095-664 89095-632 89095-630 89095-668 CA89095-634 89095-636 CA89095-632 89095-666 89095-634
Termómetros de vidrio rellenos de líquido calibrados individualmente de VWR®
Termómetros Analogue Thermometers
Calibrados individualmente, estos termómetros cuentan con un relleno de líquido orgánico azul para contrastar con el vidrio de fondo blanco sin plomo.
  • Número de serie individual
  • Vidrio sin plomo
Son idóneos para su uso en laboratorios químicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, laboratorios petroquímicos, sector farmacéutico, sector médico, manufactura, sector lácteo, fábricas de cerveza y destilerías.
Certificaciones: NIST.
Información para pedidos: Incluye un informe de calibración de termómetro individual que indica las correcciones a una décima parte de la división más pequeña, un número de informe único y los estándares NIST utilizados para la calibración.