Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
SPILFYTER® HANDS-IN-BAG® Atmospheric Chambers
Proveedor: NPS CORP.
SPILFYTER® HANDS-IN-BAG®
690323 690341 690325 690321
56616-258EA 992.92 MXN InStock
56609-195 15552-194 15552-192 56616-258
SPILFYTER® HANDS-IN-BAG® Atmospheric Chambers
Cajas de guantes
Chambers are a convenient, portable, and inexpensive alternative to glove boxes
  • Made of 3mil, high-clarity polyethylene
  • Chambers have two or four inlets per side
  • Listed dimensions refer to uninflated chambers
When sealed, purged, and inflated with an appropriate inert gas, they allow for the handling of air- and moisture-sensitive chemicals as well as other hazardous and toxic materials that require dust-free or controlled-atmosphere environments.
Precaución: When handling products that require special procedures, HANDS-IN-BAG chamber should be used in a fume hood or other controlled system to protect against accidental exposure from leaking. Care should be taken when working with products constructed from polyethylene due to potential tearing, breakage, or punctures.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.