- Página Principal
- Hornos
- Hornos de convección natural y con ventilación
- Hornos de seguridad de aire forzado Signature™ de VWR®
Hornos de seguridad de aire forzado Signature™ de VWR®
Proveedor: VWR- Sistema de control por microprocesador
- Límite de seguridad contra exceso de temperatura, reinicio manual
- Panel de soplado posterior
- Estructura de acero de gran calibre para mayor durabilidad
- Garantía limitada en piezas y mano de obra de dos años de VWR®
Venta por tiempo limitado
Los art��culos seleccionados a continuaci��n est��n actualmente a la venta
Servicios: VWRCATALYST™ ofrece servicios de validación, como ejecución y desarrollo de protocolos PQ, IQ y OQ, así como servicios de gestión y calibración de activos (solo EE. UU.); llame al 888-793-2300 para obtener más información.
Servicio de instalación y verificación de guantes blancos: la instalación de guantes blancos incluye el desembalaje, la inspección, la extracción/eliminación de los materiales de embalaje, el transporte del pedido a través del elevador y la mercancía instalada en la estancia que elija, la instalación de ruedas o patas niveladoras, la inspección de las conexiones eléctricas y de energía, la verificación de la tensión de suministro y la verificación de funcionamiento y rendimiento documentada. Nuestros ingenieros trasladarán la unidad del muelle de recepción del cliente al laboratorio dentro del mismo edificio. Este servicio NO incluye el transporte desde el almacén del proveedor hasta el muelle de recepción del cliente.