Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Vacushield™ Vent Device, Pall Laboratory
Proveedor: PALL LIFE SCIENCES MX
Vacushield™
4402 4402
55095-006EA 68.72 MXN InStock
55095-006 CA55095-006
Vacushield™ Vent Device, Pall Laboratory
Filtros Filtros de ventilación
This disposable protective device is designed to prevent aqueous liquid and aerosol contamination of vacuum pumps or aspiration suction systems.
  • Disposable
  • High air flow
  • High bacterial retention
It provides high air flow rates and bacterial retention without loss of pump efficiency. Non-sterile. May be autoclaved or ETO sterilized. Hydrophobic, microporous PTFE membrane filter achieves 99.97% D.O.P. retention (0.3 µm particles in air). Features polypropylene housing and 6.4 – 12.7 mm (1/41/2") stepped hose barb connections (internal taper accepts male Luer fitting).Dimensions: 7.3 dia. x 8.2 L cm (27/8 x 31/4").
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.