Mascarillas para partículas 2200 N95, Moldex®
Proveedor: Moldex
2200N95 2201N95 2207N95
56219-004CS 11135.68 MXN
56219-005 56219-004 56219-010
Mascarillas para partículas 2200 N95, Moldex®
Respiradores Mascarillas desechables Mascarillas para partículas
Las mascarillas desechables proporcionan un nivel de eficiencia de filtro del 95 % o superior frente a los aerosoles de partículas sin aceite, hasta 10 veces el límite de exposición admisible (PEL) de OSHA.
  • La mascarilla facial tiene un contorno natural sin puntos de presión
  • El sello se mantiene sin una banda metálica en la nariz
  • Las correas están firmemente sujetas para que no se rompan en el sello
  • La carcasa exterior Dura-Mesh® resiste el colapso por los efectos del calor y la humedad y se mantiene limpia durante más tiempo
Disponibles en tres tamaños: pequeña, mediana/grande y forma alternativa (para trabajadores con rasgos faciales más redondos y puentes nasales más planos).