Respiradores con cartucho dual purificador de aire, Honeywell Safety
Proveedor: Honeywell Safety
770030S 760008AS 54001S 770030M 54001 54001 770030M 760008AS 770030L 770030L 760008A 770030S 550030L 550030S 550030L 760008A 550030M 54001S 550030S 550030M
45000-754CS 5193.3 MXN
56223-224 CA56223-222 CA56223-224 CA45000-754 45000-756 CA56222-948 45000-754 CA56222-946 56222-948 56223-220 CA45000-756 56223-222 CA56223-220 56222-952 CA56222-950 56222-950 CA56222-944 56222-946 CA56222-952 56222-944
Respiradores con cartucho dual purificador de aire, Honeywell Safety
Respiradores Mascarillas reutilizables Máscaras faciales completas
Cómodo respirador de media máscara o careta completa para uso con cartuchos y filtros de North Safety Products.
  • Los respiradores confiables y sin látex ofrecen conexión directa de cartucho a careta
  • Las series 7700 y 7600 tienen piezas faciales de silicona no alergénica
  • Las series 5500 y 5400 tienen piezas faciales de elastómero termoplástico
  • Aprobado por NIOSH cuando se usa con cartuchos de North Safety Products
Los cartuchos y filtros intercambiables proporcionan protección de purificación de aire para una variedad de aplicaciones.
Los respiradores de media mascarilla se ajustan cómodamente mientras que el sistema de suspensión de la cuna alivia los puntos de presión. Se puede usar con gafas de seguridad o gafas. Los respiradores de careta completa proporcionan protección para los ojos, la cara y las vías respiratorias y están hechos de materiales blandos y flexibles para una comodidad óptima.
Los respiradores de las series 7700 y 7600 tienen piezas faciales hechas de silicona no alergénica; los respiradores de la serie 5500 y 5400 tienen piezas faciales construidas de elastómero termoplástico. La lente de policarbonato envolvente resistente a impactos permite un campo de visión de 200 °. Los respiradores de máscara completa incluyen una copa oral / nasal. Los respiradores de la serie 7600 incluyen un diafragma hablante.
Aprobado por NIOSH cuando se usa con cartuchos y / o filtros de North Safety Products. La lente de careta completa cumple con la norma ANSI Z87.1 para resistencia al impacto y la penetración. El marco de anteojos para los respiradores de la serie 7600 está construido de metal resistente y se adhiere a la lente de la pieza facial con una ventosa.
Información para pedidos: Para obtener información adicional sobre los cartuchos y filtros accesorios, consulte la serie 56222-957