Parafilm M, Bemis
Proveedor: Heathrow Scientific
Parafilm®
HS234526C HS120265 HS234526B HS234526A
52858-000CS 12669.3 MXN
52858-000 52858-032 52858-076 52859-079
Parafilm M, Bemis
Juntas Películas de sellado
Hoja flexible, termoplástica, laminada, impermeable y enrollada con papel para evitar que se adhiera
  • Creates tight moisture-barrier that holds a strong seal and doesn't release from glassware, despite off-gassing
  • Reduces the risk of tampered data with a covering that is odorless, colorless and semi-transparent
  • Prevents moisture and volume loss due to material composition and tight seal
  • Flexible and self-sealing material allows it to cling around irregular shapes and surfaces
  • Stretches more than 200% of original length
Se suministra con un espesor de 0,127 mm (0,005"). Se adhiere rápida y firmemente a sí mismo, cubriendo las bocas de los tubos de cultivo o matraces y sellando los bordes de las placas de Petri. Excelente resistencia al aire, otros gases, alcohol, ácidos comunes y álcalis moderadamente concentrados. A 21 °C (70 °F), se estira un 200 % y vuelve parcialmente a su tamaño original. Entre 82 y 93 °C (180 y 200 °F), se ablanda lo suficiente como para formar una unión adhesiva entre papeles, telas, cueros, etc. Se suministra en cajas dispensadoras.
Semitransparente, casi incoloro, inodoro e insípido.