Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
LiChroCART® Stainless Steel Superspher® Cartridges, MilliporeSigma
Proveedor: MERCK, S.A. DE C.V. SV
LiChroCART® Superspher®
1.16010.0001 1.50193.0001 1.51299.0001 1.50197.0001 1.16009.0001 1.16054.0001 1.50980.0001 1.50198.0001 1.50791.0001 1.16010.0001 1.16054.0001 1.50973.0001 1.50205.0001 1.16039.0001 1.16056.0001 1.16855.0001 1.50791.0001 1.50975.0001 1.16051.0001 1.16051.0001 1.51909.0001 1.16052.0001 1.16009.0001 1.16869.0001 1.16858.0001 1.50973.0001 1.16857.0001 1.50975.0001 1.16010.1003 1.16855.0001 1.16854.0001 1.50792.0001 1.50197.0001 1.50792.1003 1.51288.0001 1.50792.0001 1.16056.1003 1.50200.0001 1.50204.0001 1.16051.1003 1.16052.1003 1.16056.0001 1.16857.0001 1.50974.0001 1.50205.0001 1.51308.0001 1.16039.0001 1.16052.0001 1.51288.0001 1.51299.0001 1.16854.0001 1.50193.0001 1.50204.0001 1.50200.0001 1.50205.0001 1.50980.0001 1.16858.0001 1.16869.0001 1.50205.0001 1.51308.0001 1.50974.0001 1.51299.1003 1.50198.0001 1.51910.0001
48219-182EA 13928.69 MXN InStock
CA48219-152 CA48219-526 CA48219-916 CA48219-528 CA48219-150 48219-168 CA48219-610 CA48219-530 CA1.50791.0001 48219-152 CA48219-168 CA48219-602 CA1.50205.0001 CA48219-158 48219-170 48219-182 10143-914 48219-606 CA48219-164 48219-164 EM1.51909.0001 CA48219-166 48219-150 48219-190 CA48219-186 48219-602 CA48219-184 CA48219-606 10811-870 CA48219-182 CA48219-180 48219-550 48219-528 10811-938 CA1.51288.0001 CA48219-550 10811-982 48219-532 48219-534 10811-872 10811-980 CA48219-170 48219-184 CA48219-604 48219-536 48219-572 48219-158 48219-166 10144-168 48219-916 48219-180 48219-526 CA48219-534 CA48219-532 CA48219-536 48219-610 48219-186 CA48219-190 EM1.50205.0001 CA48219-572 48219-604 10811-948 48219-530 10811-836
LiChroCART® Stainless Steel Superspher® Cartridges, MilliporeSigma
Columnas de cromatografía
These cartridges are ideal for highly efficient HPLC analysis of complex mixtures where high peak capacity is required, because the guaranteed number of theoretical plates for Superspher® cartridges is <100.000N/m
These LiChroCART® cartridges are compatible with manu-CART® "4" parts, which facilitates faster and more flexible method adaptation to smaller bore columns. Endcapped cartridges have a bonded phase that is reacted with trimethylchlorosilane to cover silanols not previously reacted with the initial bonding reagent.
This high performance spherical silica carrier yields an excellent pressure/separation performance ratio according to theoretical calculation and practical experience.
Información para pedidos: All LiChroCART® cartridges with lengths of 75, 125, or 250 mm require manu-CART® end fittings (14229-736).
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ACCESORIOS
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.