Papeles de filtro cuantitativo de Whatman, grados sin ceniza (ceniza 0,007 %), grado 41, Whatman products (Cytiva)
Proveedor: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
1441-125 1441-125 1441-050 14418296 1441-060 1441-047 1441-185 1441-150 10380204 1441-240 10380205 1441-240 1441-060 1441-042 1441-055 1441-050 10380204 1441-110 1441-070 1441-917 10380206 10380206 1441-866 10380205 1441-320 1441-6309 1441-917 14418296 1441-866 1441-6309 1441-320 1441-150 1441-090
28478-080EA 83.51 MXN
CA11013-754 28478-080 28477-974 28477-994 CA28297-291 CA76292-864 76423-770 CA28297-295 28478-068 CA76292-866 28478-046 28478-002 CA28478-110 28478-024 CA76292-868 28478-104 CA28478-080 CA11013-642 10147-984 CA11013-640 CA11013-360 10035-262 28297-291 76292-864 10035-264 76292-866 CA76423-770 28478-110 76292-868 28297-295 10035-266 CA28478-068 10035-268
Papeles de filtro cuantitativo de Whatman, grados sin ceniza (ceniza 0,007 %), grado 41, Whatman products (Cytiva)
Filtros Papeles de filtros Papel de filtro cuantitativo
Los papeles de contaminación ambiental de Whatman de grado 41 de Cytiva (formerly GE Healthcare Life Sciences) se encuentran entre los papeles de filtro más rápidos de la gama de Whatman sin cenizas. Este filtro gravimétrico es muy adecuado para el análisis cuantitativo del suelo y el aire.
  • Muy bajo contenido de cenizas (0,007 % máximo de cenizas)
  • Valor nominal de retención de partículas de 20 µm
  • Velocidad de filtración rápida (Herzberg 54 s)
  • Se utiliza habitualmente para análisis rutinarios de la contaminación del aire y análisis de la contaminación del suelo
Los filtros de Whatman de grado 41 de Cytiva (formerly GE Healthcare Life Sciences) son adecuados para el análisis cuantitativo de la contaminación del aire como cinta de papel para impregnación al determinar compuestos gaseosos con caudales altos.
Papel rápido sin cenizas para análisis de contaminación. Los filtros de grado 41 también se utilizan habitualmente en la preparación de muestras ambientales sólidas (por ejemplo, suelos, lodos) para el análisis de metales después de la digestión de ácido nítrico. El grado 41 está disponible en un práctico embudo filtrante desechable de 47 mm con una capacidad de 250 ml. El filtro de 47 mm de diámetro puede retirarse fácilmente para un posterior análisis o cultivo.