Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Whatman Quantitative Filter Papers, Hardened Ashless Grades, Grade 541, GE Healthcare
Proveedor: GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES COR MX
1541-185 1541-110 1541-090 1541-400 1541-150 1541-110 1541-047 1541-042 1541-125 1541-270 1541-042 1541-070 1541-917 1541-055 1541-320 1541-320 1541-400 1541-240 1541-270 1541-125
28479-129EA 140.63 MXN InStock
28479-129 28479-060 28479-049 CA28479-209 28479-107 CA28479-060 28479-005 CA28478-997 28479-082 28479-140 28478-997 28479-027 28479-162 28479-016 CA28479-151 28479-151 28479-209 28479-130 CA28479-140 CA28479-082
Whatman Quantitative Filter Papers, Hardened Ashless Grades, Grade 541, GE Healthcare
Filtros Papeles de filtros Papel de filtro cuantitativo
GE’s Whatman Grade 541 acid hardened cellulose filter paper features high wet-strength, high chemical resistance, and a large nominal particle retention for fast analytical filtration.
  • High wet-strength
  • High chemical resistance to strong acid and alkali suspensions
  • Retention of gelatinous precipitate
  • 22 µm nominal particle retention rating
  • Fast flow rate (Herzberg filtration speed 34 s)
  • Maximum of 0.006% ash concentration
Along with fast Grade 541 filter paper, the hardened, ashless range from GE Healthcare’s Life Sciences business includes general-purpose Grade 540 and Grade 542 for fine particle retention. All three paper grades are appropriate for use in gravimetric analysis with strong acids and alkali samples. Hardened ashless filter paper is recommended when fast filtration of a gelatinous precipitate for gravimetric analysis is performed on a strongly acidic or alkali solution. Applications of Grade 541 papers include: Use as an animal foodstuff filter for determining fiber content; Determination of gelatin content in milk and cream; Quantification of chloride in cement, as well as chloride and phosphorous in coal and coke. Gelatinous precipitate retention.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ESPECIFICACIONES
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.