Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Whatman 1PS Phase Separator Papers, GE Healthcare
Proveedor: GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES COR MX
2200-070 2200-125 2200-070 2200-150 2200-270 2200-090 2200-185 2200-185 2200-110 2200-240 2200-090 2200-240 2200-270
28491-146EA 86.49 MXN InStock
10035-338 28491-146 CA11013-064 28491-168 28491-226 CA28491-102 28491-180 CA28491-180 28491-124 CA28491-204 28491-102 28491-204 CA28491-226
Whatman 1PS Phase Separator Papers, GE Healthcare
Filtros Papeles de filtros Separación por fases
Whatman 1PS Phase Separator from GE Healthcare’s Life Sciences business is a hydrophobic filter for routine solvent extraction. Within seconds it retains aqueous phases, while solvent phases flow through.
  • Impregnated with stabilized silicone to create a hydrophobic filter
  • Multiple separations can be processed in parallel
  • No special training required
  • Can replace a separatory funnel in certain applications
Solvent extraction can be time-consuming and messy when numerous separations are required
Mixed phases are poured directly into the Whatman 1PS Phase Separator filter. The solvent phase flows through the paper quickly and cleanly, automatically stopping after the process is complete; all of the aqueous phase is retained. Droplets are automatically separated within seconds.
GE’s Whatman 1PS Phase Separator is impregnated with stabilized silicone, creating a hydrophobic filter paper that can replace separatory funnel use in certain applications.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.