Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Whatman Grade 2 Qualitative Filter Papers, GE Healthcare
Proveedor: GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES COR MX
1002-385 1002-185 1002-042 1002-385 1002-070 1002-125 1002-320 1002-929 1002-917 1002-240 1002-055 1002-090 1002-270 1002-070 1002-320 1002-270 1002-047 1002-125 1002-047 1002-931 1002-917 1002-147 1002-150 1002-090 1002-110 1002-042 1002-929 1002-110 1002-150 1002-055
28455-164EA 44.71 MXN InStock
CA28455-244 28455-164 CA28455-030 28455-244 28455-063 CA28455-121 CA28455-222 CA11012-894 28297-226 28455-186 CA28455-041 CA28455-085 28455-200 CA28455-063 28455-222 CA28455-200 CA11012-598 28455-121 10035-820 82004-046 CA28297-226 89033-092 28455-142 28455-085 CA28455-110 28455-030 10035-822 28455-110 CA28455-142 28455-041
Whatman Grade 2 Qualitative Filter Papers, GE Healthcare
Filtros Papeles de filtros Papel de filtro cualitativo
These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials
Slightly more retentive than Grade 1 with a corresponding increase in filtration time (i.e., slightly slower filtration speed). More absorbent than Grade 1. In addition to general filtration in the 8 µm particle size range, the extra absorbency is utilized, for example, to hold soil nutrient in plant growth trials. Also used for monitoring specific contaminants in the atmosphere and in soil testing. Also available prepleated as Grade 2V.
Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ESPECIFICACIONES
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.