Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Papeles de filtro cualitativo grado 3 de Whatman, GE Healthcare
Proveedor: GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES COR MX
1003-125 1003-320 1003-320 1003-917 1003-150 1003-090 1003-055 1003-185 1003-240 1003-110 1003-185 1003-323 1003-323 1003-070
28456-101EA 36.33 MXN InStock
28456-101 CA70240-016 70240-016 28297-229 28456-123 28456-065 28456-022 CA28456-145 28456-167 28456-087 28456-145 89013-946 CA89013-946 28456-043
Papeles de filtro cualitativo grado 3 de Whatman, GE Healthcare
Filtros Papeles de filtros Papel de filtro cualitativo
También hay disponibles filtros cualitativos plegados que mejoran la velocidad de flujo y aumentan la capacidad de carga en comparación con los filtros planos equivalentes.
Duplica el grosor del grado 1 con una retención de partículas aún más finas y una excelente capacidad de carga; se puede retener más precipitado sin obstrucciones. El grosor adicional proporciona una mayor resistencia a la humedad y hace que este grado sea muy adecuado para su uso en embudos Büchner. La alta absorbencia es especialmente valiosa cuando el papel se utiliza como portamuestras. Este filtro también está disponible en el FilterCup. Se trata de un práctico embudo filtrante desechable de 70 mm con una capacidad de 250 ml, moldeado a partir de polipropileno con un filtro integral termofijado (modelo 1600-003).
Nota: Estos datos mostrados pueden estar basados en registros históricos de Whatman. La práctica habitual es que los clientes deben determinar y validar por sí mismos (según sea necesario) que los productos son adecuados para su aplicación específica.
Material de celulosa (98 % de contenido de celulosa alfa como mínimo).
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ESPECIFICACIONES
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.