Solución de almacenamiento para sondas de conductividad Redi-Stor™ de VWR®
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR® Redi-Stor™
98770-80
62344-940EA 931.17 MXN
62344-940
Solución de almacenamiento para sondas de conductividad Redi-Stor™ de VWR®
Electrolitos Soluciones de almacenamiento para electrodos
Solución ideal para el almacenamiento de sondas de conductividad.
  • No es necesario acondicionamiento tras su retirada del almacenamiento
  • Mantiene la sonda limpia
La sonda permanece limpia y lista para su uso sin necesidad de acondicionamiento. Elimina las proliferaciones comunes al almacenarse tan solo en agua.