Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Acrodisc® Syringe Filters, 25 mm, Pall Laboratory
Proveedor: PALL LIFE SCIENCES MX
Acrodisc®
4929 4406 4528 4438 4436 4500 4225 4932 4225 4521 4549 4502 4522 4219 4438 4406 4436 4521 4408 4408 4520 4500 4226 4226 4914 4528 4503 4522 4501 4927 4549 4503 4502 4219 4520 4501
28143-936CS 56598.25 MXN InStock
76308-636 28143-936 CA28139-304 28143-948 CA28143-946 28144-583 28143-926 76308-640 CA28143-926 28144-593 28143-286 28144-588 28144-592 28143-924 CA28143-948 CA28143-936 28143-946 CA28144-591 28143-940 CA28143-940 28143-280 CA28144-580 CA28143-928 28143-928 76308-638 28139-304 28100-062 CA28144-592 CA28144-584 76308-634 CA28143-249 CA28100-062 CA28144-582 CA28143-924 CA28144-590 28144-584
Acrodisc® Syringe Filters, 25 mm, Pall Laboratory
Filtros Filtros de jeringas
These 25 mm syringe filters offer an available prefiltration layer and wide choice of filter media.
  • Wide range of filter media available
  • Available in 0.2 µm for UHPLC applications
  • Available with pre-filter for difficult to filter samples
  • Color coded for easy identification
Polypropylene housing with female Luer inlet and male slip outlet connections. Some models feature a GxF borosilicate glass pre-filter, which provides two to four times the throughput of standard glass fiber prefilter devices, allowing for quick and easy filtration of difficult-to-filter samples.
Available media options:
1. NEW UNIVERSAL wwPTFE (water wettable) membrane has wide chemical compatibility, fast flow rates, low protein binding, and low levels of UV-absorbing extractables.
2. PVDF membrane has excellent compatibility with aggressive acids and alcohols.
3. PES (hydrophilic polyethersulfone) membrane is available in a special ion Chromatography design or with a GxF prefilter.
4. Hydrophilic Nylon membrane has excellent compatibility with esters, bases, and alcohols, and requires no prewetting.
5. Hydrophobic PTFE membrane with polypropylene support offers exceptional chemical and temperature compatibility and is ideal for gas, organic solutions, air filtration, or venting.
For ion chromatography specific syringe filters, look for the Acrodisc® Ion Chromatography Syringe Filters page.
Certificaciones: All membranes are HPLC certified for low levels of UV-absorbing extractables.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.