Bombas de alto vacío de accionamiento directo, Welch®
8920A 8917C-02 8907C-02 8912C-02 8925A 8912A 8917A 8905A
54970-515EA 77492.08 MXN
55009-070 54970-515 54970-624 54970-622 54970-540 55009-088 54970-626 55009-086
Bombas de alto vacío de accionamiento directo, Welch®
Estas bombas compactas y ligeras de alto vacío de paletas rotatorias de dos etapas con accionamiento directo se caracterizan por un desplazamiento de aire libre de 51 a 320 l/min
Las bombas son portátiles con bajo nivel de ruido. Se utilizan en sistemas de liofilización, hornos de vacío o concentradores, o para la desgasificación. El mecanismo antisucción de aceite incorporado mantiene la bomba aislada del resto del sistema de vacío cuando el motor se detiene. Una válvula reguladora de gas inhibe los vapores de la condensación en la cámara de la bomba. Todas las bombas están protegidas contra sobrecargas térmicas.
Con una presión de 1 x 10-4 Torr.
Certificaciones: Todos los modelos de 115 V cuentan con certificación CSA. Todos los modelos de 230 V cuentan con el marcado CE.
Información para pedidos: Adaptador de manguera suministrado con la bomba. Incluye cable de alimentación, interruptor de encendido/apagado y carga de aceite de la bomba de vacío.