Almacene y expulse de forma segura los ácidos y otros líquidos altamente corrosivos.
- Cabinets are constructed of durable white epoxy-coated steel with corrosion-resistant polyethylene interior liner
- Equipped with leveling legs and rear vent connection cutouts for venting the cabinet into a laboratory hood
Los armarios están construidos con acero con revestimiento epóxico blanco duradero y con un recubrimiento interior de polietileno resistente a la corrosión. Equipados con patas niveladoras y orificios de conexión de ventilación trasera para la ventilación del armario en una campana de extracción de laboratorio. Incluyen un panel de relleno de 20,3 cm (8") para aumentar la profundidad total del armario de 55,9 cm (22") a 76,2 cm (30") para una instalación nivelada con la pared.
Información accesorios: Los kits de estanterías interiores accesorios incluyen una estantería de acero con recubrimiento de polvo, una bandeja de PVC resistente a los ácidos y herramientas de montaje. El kit de ventilación accesorio se utiliza para ventilar el armario de almacenamiento de ácidos Protector a través de la superficie de trabajo y dentro de la campana de extracción. Incluye un conjunto de tubo de ventilación de plástico completo con contratuerca de conexión roscada de 2" de diámetro, tubo flexible y extensión de ventilación. Para usar con las campanas de extracción Protector® Premier, XL y XStream de Labconco.
Información para pedidos: Los artículos designados como REDISHIP pueden ser enviados en las 48 horas siguientes a la recepción de su pedido. Los armarios se suministran con puertas de cierre manual, sin bloqueo; revestimiento de PVC formado al vacío; dos orificios para la conexión de la ventilación trasera; cuatro pies niveladores; y un panel de relleno de 20,3 cm (8"). Las estanterías (se venden por separado) están disponibles para todas las anchuras de mueble. Los kits de estantería incluyen una bandeja de PVC. Se requiere una superficie de trabajo (se vende por separado) para estos armarios cuando se utilizan para soportar campanas sin fondo integral. Existe un kit de ventilación (se vende por separado) para ventilar el armario a través de la superficie de trabajo y bajo una campana de extracción de laboratorio.