Agitadores magnéticos de gran volumen de VWR®
Proveedor: VWR
VWR®
80864016 80864019 80864018
12621-054EA 31846.26 MXN
10027-232 12621-054 12621-050
Agitadores magnéticos de gran volumen de VWR®
Imánes de agitación Agitadores magnéticos
Los agitadores magnéticos de gran volumen están diseñados para aplicaciones de gran capacidad.
  • Potente combinación de motor e imán de hasta 25 L
  • Superficie de la placa superior grande
  • Control por microprocesador
  • Ahora con la mejor garantía de su clase exclusiva de 5 años
El potente imán y el motor ofrecen una fuerza magnética excepcional capaz de agitar 25 L
La serie estándar modelo 660 ofrece una perilla de control de velocidad analógica con marcas en el dial. La serie avanzada modelo 760 ofrece una pantalla de LED para el control de velocidad digital, ajustable en incrementos de 10 rpm.
El control de velocidad por microprocesador regula con precisión la velocidad en todo el intervalo. La función de rampa aumenta lentamente la velocidad para evitar salpicaduras y mejorar el control de la barra de giro. La gran superficie de la placa superior permite alojar recipientes de gran tamaño. La resistente base de aluminio fundido es capaz de soportar cargas pesadas.
Certificaciones: Certificación RoHS. Los agitadores calibrados incluyen un certificado de calibración acreditado ISO/IEC de Troemner con trazabilidad según NIST. El certificado de calibración acreditado ISO/IEC 17025 incluye varios puntos de datos dentro del rango de velocidad y función de tiempo con las incertidumbres asociadas. Troemner está acreditado por NVLAP con el código de laboratorio 105013-0 para realizar calibraciones ISO/IEC 17025.
Información para pedidos: Las unidades incluyen un cable eléctrico de 2,3 m (92) desmontable de tres hilos y un enchufe.