Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
VWR® Spinbar® Stir Bars, Cylindrical
Proveedor: VWR International
VWR® Spinbar®
37161-6001 37111-6001 37111-6008 37111-6004 37183-6001 37111-6012 37111-6005 37111-6018 37111-6006 37111-6007 37111-6025 37111-6014 37111-6010 37111-6020 37111-6021 37111-6003 37111-6013 37111-6017 37111-6024 37111-6011 37111-6002 37111-6022
58948-047CS 24756.28 MXN InStock
58948-047 58949-083 58948-956 58948-952 58948-058 58947-150 58948-962 58949-130 58948-958 58949-061 58947-172 58948-964 58949-108 58949-119 58948-966 58949-152 58949-094 58948-968 58949-120 58948-960 58948-954 58948-970
VWR® Spinbar® Stir Bars, Cylindrical
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
Cylindrical magnetic stirring bars offer excellent centering and smooth running characteristics.
  • Small removable pivot ring in the center adds to their versatility
  • Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI Teflon® PTFE low-friction coating
  • Durable
  • Inert
  • Manufactured in a registered ISO 9001:2008, as verified by SGS certification
  • Autoclavable
Pivot ring minimizes the contact area of the bar to the vessel, reduces friction and lessens marring of plastic containers (7.9x12mm and 7.9x19mm models have no pivot ring).
Información para pedidos: 6-ASSORTMENT includes six Cylindrical Spinbar® Magnetic Stir Bars with removable pivot rings, 2 each size; 1 x 5/16" (25.4 x 8mm), 1-1⁄2 x 5⁄16" (38.1 x 8mm), 2 x 5⁄16" (50.8 x 8mm).
22-ASSORTMENT includes two of each in a plastic, compartmentalized Spinbox™: 12.7x7.9mm (1/2x5/16"), 38.1x7.9mm (11/2x5/16"), 12.7x9.5mm (1/2x3/8"), 44.4x7.9mm (13/4x5/16"), 19.0x7.9mm (3/4x5/16"), 50.8x7.9mm (2x5/16"), 25.4x7.9mm (1x5/16"), 50.8x9.5mm (2x3/8"), and 25.4x9.5mm (1x3/8"), and one of each:31.8x7.9mm (11/4x5/16"), 38.1x9.5mm (11/2x3/8"), 31.8x9.5mm (11/4x3/8"), and 44.4x9.5mm (13/4x3/8").
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.