Barras de agitación magnética Spinbar® de VWR®, Octagon
Proveedor: VWR
VWR® Spinbar®
37110-6016 37110-6010 37110-6019 37110-6017 37110-6007 37110-6013 37110-6014 37110-6001 37110-6015 37110-6022 37110-6012 37110-6009 37110-6023 37110-6005 37110-6018 37110-6004 37182-6001 37110-6021 37110-6003 37110-6011 37160-6001 37110-6002 37110-6006 37110-9002
58948-070CS 4903.11 MXN
58948-070 58948-091 80089-636 58947-114 58947-136 58947-138 58948-230 58947-128 58947-106 58948-273 58948-251 58948-193 58948-171 58948-150 58948-218 58947-120 58947-132 58948-138 58947-122 58948-116 58948-025 58948-950 58947-124 58948-309
Barras de agitación magnética Spinbar® de VWR®, Octagon
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
Las barras agitadoras magnéticas Octagon con anillo pivotante integrado son la forma más utilizada.
  • Imán de alnico encapsulado en revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon® de grado FDA, USP Clase VI, duradero e inerte
  • El anillo pivotante ayuda a reducir la fricción y las vibraciones (el modelo 58948-091 no tiene anillo pivotante).
  • Esterilizable en autoclave
  • Fabricado según ISO 9001:2008, verificado por la certificación SGS
El perfil interrumpido proporciona mayor área de superficie y mayor turbulencia en comparación con la superficie lisa de las barras cilíndricas.
Información para pedidos: El surtido de 6 incluye seis barras agitadoras magnéticas Octagon Spinbar®, 2 de cada tamaño; 8 x 25,4 mm (5/16 x 1"), 8 x 38,1 mm (5/16 x 1-1/2"); 8 x 50,8 mm (5/16 x 2").
El surtido de 12 incluye dos de cada, 12,7 x 7,9 mm (1/2 x 5/16"), 15,9 x 7,9 mm (5/8 x 5/16"), 25,4 x 9,5 mm (1 x 3/8"), 38,1 x 9,5 mm (1-1/2 x 3/8"), 50,8 x 9,5 mm (2 x 3/8") y 63,5 x 9,5 mm (2-1/2 x 3/8").