Barras de agitación desechables Spinbar® de VWR®, Octagon
Proveedor: VWR
VWR® Spinbar®
37112-6012 37112-6016 37112-6001 37112-6002
58947-140PK 2430.21 MXN
58947-140 58947-142 58947-144 58947-146
Barras de agitación desechables Spinbar® de VWR®, Octagon
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
La superficie de varias caras de la barra de agitación añade turbulencia con respecto a las barras de agitación cilíndricas lisas de tamaño similar.
  • Ideal para aplicaciones de un solo uso, como la mezcla de reactivos radioactivos
  • Desechable; elimina la posibilidad de contaminación cruzada
  • Imán de alnico encapsulado en PTFE Teflon® de grado FDA, USP Clase VI, duradero e inerte
  • Esterilizable en autoclave
Para aplicaciones de un solo uso donde la eficiencia y la contaminación cruzada son cuestiones a considerar. Imán de alnico V.