Gabinetes para almacenamiento estándar Protector®, Labconco®
Proveedor: Labcono
Protector®
9900700 9904100 9900200 9900800 9904200 9900600 9904000 9900500 9904400 9900300 9900000 9904300 9904500 9900100 9900400
46610-478EA 37614.84 MXN
46610-418 46610-538 46610-406 46610-414 46610-402 46610-416 46610-448 46610-404 46610-454 46610-478 46610-400 46610-450 46610-452 46610-462 46610-470
Gabinetes para almacenamiento estándar Protector®, Labconco®
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Los gabinetes estándar soportan las campanas de laboratorio Labconco® y pueden utilizarse para el almacenamiento de instrumentos pequeños de laboratorio.
  • Available in six widths and two heights. Single-door models can be ordered with left or right hinge opening
Los gabinetes están fabricados con acero recubierto de resina epóxica blanca e incluyen un panel de llenado de 20.3 cm (8") para aumentar la profundidad total del gabinete de 55.9 cm (22") a 76.2 cm (30"), para una instalación al ras de la pared. Disponible en seis anchos y dos alturas. Los modelos de una puerta pueden ordenarse con apertura de bisagra a la izquierda o a la derecha.
Información para pedidos: Los artículos señalados como REDISHIP se pueden despachar en un plazo de 48 horas después de recibir su orden. Los gabinetes se suministran con puertas de cierre manual, no bloqueantes, cuatro patas niveladoras y un panel llenador de 20.3 cm (8"). Hay disponibles estantes (se venden por separ ado) para todos los anchos de cuerpo. Se
requiere de una superficie de trabajo (también se vende por separado) para estos gabinetes, cuando se utilizan para apoyar campanas sin fondos integrales.