Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
SCIENCEWARE® Stirring Rod, Polypropylene, Bel-Art
Proveedor: BEL-ART PRODUCTS
SCIENCEWARE®
F37766-0008
59063-001CS 4326 MXN InStock
59063-001
SCIENCEWARE® Stirring Rod, Polypropylene, Bel-Art
Imánes de agitación Varillas agitadoras
This solid, polypropylene plastic stirring rod with rounded end is useful for mixing chemicals and liquids.
  • Solid polypropylene construction
  • Rounded end design
  • Autoclavable
It is steam autoclavable at 121°C (250°F).
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.