Gradillas para tubos de ensayo VWR®, recubiertos de resina epóxica
Proveedor: VWR
VWR®
18757-6003 18784-6000 18767-6001
60916-938CS 31096.28 MXN
60916-938 60916-828 60916-776
Gradillas para tubos de ensayo VWR®, recubiertos de resina epóxica
Gradillas Tube Racks
Los estantes de alambre de acero resistente a la corrosión y a las sustancias químicas están recubiertos con resina epóxica curada con calor.
  • Los recubrimientos epóxicos no se ven afectados por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
  • Es capaz de soportar un rango de temperatura desde –223 hasta 121°C (–369 a 250°F)
  • Esterilizables en autoclave
  • Los estantes anaranjados pueden usarse para advertencia de riesgos biológicos, los amarillos para alerta radiactiva
  • Todos los estantes tienen agujeros cuadrados, tres niveles, un fondo de rejilla ranurada y bordes reforzados
Los estantes rectangulares cuentan con orificios cuadrados, tres niveles de soportes para tubos y un fondo forrado con alambre. Codificado mediante colores para ayudar a su identificación. Soporta temperaturas desde –223 hasta 121°C (–369.4 a 250°F).