Kits de derrames en laboratorio SpillSolv®, MilliporeSigma
Proveedor: MilliporeSigma
SpillSolv®
SX1310-1 SX1310-1 SX1300-1 SX1350-1 SX1330R-1 SX1340R-1 SX1340R-1 SX1310-10 SX1320R-1 SX1300R-1 SX1300-1 SX1350-1 SX1310-10 SX1320R-1 CASX1330-1 SX1310R-1 SX1300R-1 SX1320-1 SX1320-1 SX1340-1 SX1310R-1 SX1340-1 SX1330R-1
EM-SX1310-1EA 44341 MXN
EM-SX1340-1 EM-SX1320-1 EM-SX1310-1 CASX1330-1 CASX1320-1 EM-SX1350-1 CASX1340-1 CASX1350-1 CASX1300-1 CASX1310-1 EMD-SX1340R-1 CADSX1330R-1 CASX1310R-1 EM-SX1310-10 EMD-SX1300R-1 EMD-SX1320R-1 CASX1340R-1 CASX1310-10 CASX1300R-1 EM-SX1300-1 CASX1320R-1 EMD-SX1330R-1 EMD-SX1310R-1
Kits de derrames en laboratorio SpillSolv®, MilliporeSigma
Materiales para contención de derrames
Para un tratamiento de derrames seguro, fácil y eficaz en el laboratorio
  • Los agentes están formulados para limpiar rápidamente derrames y vapores químicos
  • Cada frasco tiene una práctica tapa dosificadora para agitar o verter
Los cáusticos y ácidos se convierten en compuestos no peligrosos que cumplen con las especificaciones de la EPA en materia de residuos no peligrosos, lo que simplifica la limpieza y eliminación. Los derrames de disolventes se pueden tratar y transportar fácilmente con el absorbente del kit de derrames de disolventes. Este absorbente también actuará como un supresor del vapor. El kit para derrames de formaldehído contiene un sistema de neutralización e inmovilización de dos componentes que neutraliza eficazmente los derrames de soluciones de formaldehído. El kit multiusos puede tratar hasta un derrame de disolvente de 4 L (1,1 gal.) o un derrame de ácido y sosa cáustica de 2,5 L (0,7 gal.). El kit para derrames de mercurio controla este tipo de derrames en cuestión de minutos gracias a un sencillo procedimiento de dos pasos. También se incluye un supresor del vapor de mercurio absorbente que es ideal para penetrar en áreas inaccesibles como grietas y hendiduras.
Los kits SpillSolv® están disponibles para derrames de ácidos, productos cáusticos, disolventes, formaldehído o mercurio. También hay un kit multiusos para derrames que contiene materiales de respuesta a una combinación de derrames.
Información para pedidos: Empaquetado en un kit ligero, que se puede montar en la pared y que se puede acercar hasta el lugar del derrame. Los kits de ácido, sosa cáustica y disolvente contienen cada uno seis botellas de agente SpillSolv® formulado para el tipo de derrame. El kit multiusos contiene dos recipientes de cada uno de los tres agentes de derrame. El kit de formaldehído contiene una botella de 200 g (7 oz.) de polvo inmovilizador y absorbente de formaldehído, seis botellas de 950 ml (32,1 oz.) de concentrado de neutralización de formaldehído (base) y seis botellas de 50 ml (1,7 oz.) de activador de concentrado de neutralización de formaldehído. El kit de mercurio contiene una botella de inmovilizador y un supresor de vapor cada uno.
Cada kit incluye gafas, guantes, bolsas de desecho, palas, esponja y guía. El kit para derrames de mercurio también incluye jeringas y calzas Tyvek®. El kit para derrames de formaldehído también incluye cabezales de pulverización. Compre EM-SX1300S-1 para sustituir el kit de accesorios de serie y EM-SX1340S-1 para sustituir el kit de accesorios de formaldehído.