Dispensadores para botellas Labmax™ de VWR®
Proveedor: VWR
VWR® Labmax™
D5370-100-VWR D5370-50-VWR D5370-10-S-VWR D5370-5-VWR D5377-COMB-VWR D5370-10-VWRN
82017-766EA 10016.98 MXN
82017-766 40000-068 40000-064 40000-070 40000-072 40000-062
Dispensadores para botellas Labmax™ de VWR®
Dispensadores de la parte superior del frasco
Los dispensadores tienen un sistema único de pistón de desplazamiento directo que es resistente a los productos químicos y proporciona una dosificación segura y suave.
  • Sistema de purga de aire de circuito cerrado único
  • La válvula de protección de reactivos evita las fugas
  • Giro exclusivo de 360°
  • Ajuste de volumen rápido y preciso
  • Diseño de pistón único
Las unidades están diseñadas con un sistema único de purga de aire que evita la pérdida de reactivos y elimina el goteo o las salpicaduras de medios. Una exclusiva válvula de protección de reactivos prohíbe la descarga accidental y elimina la necesidad de tapar el tubo de descarga cuando no se usa el dispensador. La perilla de ajuste de volumen permite efectuar un ajuste rápido y sencillo, y bloquea el volumen. El tubo de descarga se puede girar 360° permitiendo una dispensación cómoda y un posicionamiento seguro sobre la etiqueta del reactivo. Los dispensadores básicos tienen un sistema de PTFE para un uso general amplio. Elija un dispensador con revestimiento de PTFE para aplicaciones con ácido fluorhídrico o un dispensador con revestimiento de vidrio para uso con disolventes orgánicos. Los dispensadores se desmontan fácilmente para limpiarlos. La calibración automática elimina el reajuste. Totalmente esterilizable en autoclave a 121 °C (250 °F).
Información para pedidos: Los dispensadores para botellas con un cuello de 33 mm se suministran con adaptadores de 24/25 mm, 28 mm, 38 mm y 45 mm. Los dispensadores con un cuello de 45 mm se suministran con adaptadores de 28 mm, 32/33 mm y 38 mm. Hay adaptadores adicionales disponibles por separado. El juego de adaptadores 40000-072 consta de cuatro adaptadores: 24/25 mm (que solo se ajusta a los dispensadores con un cuello de 33 mm) y 28 mm, 32/32 mm y 45 mm (que se adaptan a cualquier dispensador). Botella de depósito no incluida.