Bombas de vacío accionadas por correa DUOSEAL®, dos etapas, Welch®
Proveedor: Gardner Denver
DUOSEAL®
1400B-01 1400B-80 1402B-80 1374M-01 1402W-01 1402B-01 1376B-01 1402C-02 1405B-80 1405B-01 1400C-01 1400C-02 1400W-01 1400 1405C-02 1397B-01 1405W-01 1374B-01 1397M-01 1402B-46 1402
54993-360EA 213420.31 MXN
54970-602 54987-070 54993-360 54974-247 54993-345 54976-053 54976-035 54974-262 54976-110 54976-029 54993-517 54973-087 54976-038 54993-505 54973-133 54973-213 54974-238 54973-084 54970-606 54973-075 54970-604
Bombas de vacío accionadas por correa DUOSEAL®, dos etapas, Welch®
Bombas Bombas de vació
Utilice estas resistentes bombas estancas al aceite para una amplia variedad de necesidades de vacío en el laboratorio
Con un diseño resistente, las bombas DUOSEAL® están fabricadas con componentes mecanizados de precisión que cumplen estrictos estándares de calidad. El funcionamiento a bajas revoluciones reduce la fricción, la temperatura del aceite y la degradación del aceite para ampliar los intervalos de mantenimiento y la vida útil de la bomba. El depósito de aceite grande minimiza los efectos contaminantes para mantener un alto rendimiento de vacío. Se recomienda el uso de una trampa de frío para proteger la bomba y mejorar los niveles de vacío. No se debe utilizar de forma continua a una presión superior a 10 Torr.
Entre las aplicaciones de la bomba de vacío DUOSEAL® se incluyen colectores de secado Schlenk, liofilización, hornos de vacío, cajas de guantes, desgasificación, concentraciones, destilaciones, etc. Las bombas de dos etapas DUOSEAL® proporcionan vacío alto (1 x 10-4 Torr) a velocidades de bombeo que oscilan entre 25 a 650 l/min (0,9 a 23 cfm).
Información para pedidos: Elija el modelo DUOSEAL® para adaptarse a los requisitos de velocidad de bombeo de su aplicación. También disponible: modelos a prueba de explosiones (requieren instalación de cableado), modelos de servicio de refrigeración y bombas sin montar (de sustitución).