Cartuchos con boquilla para manguera Barnstead™, Thermo Scientific
Proveedor: Thermo Scientific
D8901 D8921 D8903 D8904 D8911 D8822 D8922 D8905 D8902 D8950 D8951
26303-530EA 5264.25 MXN
26303-530 26303-584 26303-562 26303-595 26303-507 26303-711 26303-600 26303-655 26303-258 26303-686 26303-653
Cartuchos con boquilla para manguera Barnstead™, Thermo Scientific
Filtros Cartuchos de filtros
Los tubos de cartucho y las tapas finales están construidos con polipropileno 100 % virgen y están diseñados para aplicaciones sin presión.
  • Cartridges include 9.5 mm (³/₈") barbed hose connections on each end
Los cartuchos incluyen conexiones de manguera dentadas de 9,5 mm (3/8") en cada extremo.
Todos los cartuchos contienen colorantes que cambian de color cuando la resina se agota, con la excepción del cartucho de eliminación orgánica.
Nota: El término "sin presión" se refiere a la incapacidad de los cartuchos para aceptar la contrapresión. El agua de salida debe desviarse a un receptáculo con ventilación atmosférica.