Esta buscando: Frascos de medios
21  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (89047-227)
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR® polycarbonate resin is an amorphous engineering thermoplastic, characterized by outstanding mechanical, optical, electrical, and thermal properti...
Proveedor: VWR International
Descripción: Disposable round media bottles for storing sterile solutions such as tissue culture media, serum, and buffers.
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR® polycarbonate resin is an amorphous engineering thermoplastic, characterized by outstanding mechanical, optical, electrical, and thermal properti...
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Borosilicate glass bottles have approximate graduations at 50mL intervals and a large writing area.
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Screw thread graduated bottles come assembled with autoclavable closures.
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Ideal for general laboratory use including mixing, storing or transporting culture media, chemicals, or solvents.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Bottles are lightweight, shatter-resistant, and provide excellent gas barrier properties for storage and shipping of liquid media, buffers, and sera.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Graduated polyethylene terephthalate copolyester bottles are inexpensive alternatives to glass media bottles.
Numero del catalogo: (16161-891)
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Borosilicate glass low expansion bottles offer smooth construction with stippling to eliminate sharp edges.
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: General-purpose bottles feature white enamel graduations and marking spots.
Numero del catalogo: (29110-902)
Proveedor: DWK Life Sciences (KIMBLE)
Descripción: Ideal for storage, mixing, and sampling.
Proveedor: Corning
Descripción: PC, square.
Proveedor: DWK Life Sciences (KIMBLE)
Descripción: Screw-cap glass media bottles are stable and chemically resistant.
Proveedor: Corning
Descripción: Disposable polystyrene bottles for storage of media, buffers and other aqueous solutions.
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: RAY-SORB® process provides a shield to protect light-sensitive products, allowing less than 1% light transmission below 400nm and 5% transmission from...
Numero del catalogo: (10416-312)
Proveedor: Corning
Descripción: Heavy duty bottles can be used for storage, mixing, and sampling.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom