Esta buscando: Buretas
29  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: These hardy burets are ideal for classroom use.
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR® Class B Burets made from 3.3 expansion Borosilicate glass
Proveedor: VWR International
Descripción: Borosilicate glass buret assembly with precision-grade white scale.
Proveedor: VWR International
Descripción: Borosilicate glass buret for general industrial applications.
Numero del catalogo: (76003-556)
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR® Burettes are manufactured from ASTM E 438, Type 1, Class A Borosilicate 3.3 heat-resistant glass.
Numero del catalogo: (17581-000)
Proveedor: VWR International
Descripción: Borosilicate glass burets for use with light-sensitive liquids.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Clear break-resistant acrylic burets are excellent for industrial, field, or general lab use
Proveedor: BURKLE INC
Descripción: Burets made of borosilicate glass 3.3 with splinter-proof sheathing.
Proveedor: BURKLE INC
Descripción: AUTOMATIC BURETTE 10ML
Proveedor: SP Industries
Descripción: Made of borosilicate glass, these precision type, Class A burets have a straight 2mm PTFE stopcock
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: These self-zeroing glass burettes have easy-to-read blue graduations against a white background.
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Schellbach burets have a white band with a vertical blue stripe behind the black enamel scale to optically enhance the meniscus for increased accuracy
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Precision bore burets are permanently marked with an individual serial number and include a 2mm stopcock plug
Numero del catalogo: (89001-648)
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Burets are composed of four replaceable components and incorporate a threaded closure that eliminates accidental dislodging of the stopcock assembly d...
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Class-A burettes ideal for repeat titrations requiring traceable volumetric accuracy.
Proveedor: Corning
Descripción: PYREX® borosilicate glass, class A.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom