Esta buscando: Portadores
12  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: Carriers are designed for the safe transport of acids, alkalies, and solvents.
Numero del catalogo: (16161-850)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Nalgene White Polycarbonate Multi-Bottle Rack holds up to eight 500mL round or square bottles securely
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Carry glassware, samples, or tools with Nalgene® Utility Carriers
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: Polyethylene carriers with epoxy coated, heavy-gauge steel wire bails have wide ribs in both the sides and on the bottom to support and cushion bottle...
Numero del catalogo: (16190-903)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Nalgene Lab Carriers reduce breakage and spillage when transporting glass and plastic bottles
Numero del catalogo: (60916-260)
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: Rack holds large conical and round-bottom centrifuge tubes that cannot stand by themselves (such as Falcon®, Corning®, Nunc®, and Kimble®).
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: For the transport and storage of stockroom chemicals, glass bottles, and field samples
Numero del catalogo: (56609-109)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: One bottle carrier easily and safely holds up to six standard half-liter reagent bottles in any profile
Numero del catalogo: (470313-946)
Proveedor: EISCO SCIENTIFIC LLC
Descripción: Made of polished wood and drilled with 4.5 cm holes.
Numero del catalogo: (11376-330)
Proveedor: TrippNT
Descripción: Triple. Designed to hold three 500mL squeeze bottles. Made from chemically-resistant plastic. Keeps top-heavy bottles from tipping over, offering protection from messy, costly spills. With double-sided tape. Can be screw-mounted. Hole diameter: 8.1cm. Dimensions: 28.7Lx8.4Hx10.2Dcm.
Minority or Woman-Owned Business Enterprise Small Business Enterprise
Numero del catalogo: (56610-100)
Proveedor: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Descripción: Bottle jacket gives the added protection of a polyethylene bottle without contaminating high purity solvents
Numero del catalogo: (30621-004)
Proveedor: DYNALON
Descripción: Lightweight, sturdy bottle carrier made from High Density Polyethylene
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom