Esta buscando: Abrazaderas
98  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"98"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: Clamps securely hold every type of glassware and apparatus.
Product available on GSA Advantage®
Proveedor: VWR International
Descripción: Collared clamp helps prevent unintentional opening.
Proveedor: VWR International
Descripción: Ideal for securely clamping tubes in place.
Proveedor: VWR International
Descripción: Maintain sanitary conditions in your processes.
Proveedor: VWR International
Descripción: Compatible with metal and plastic Tri-Clamp® fittings.
Proveedor: VWR International
Descripción: Holds large round or irregularly shaped objects firmly, yet gently to lab frames.
Product available on GSA Advantage®
Proveedor: VWR International
Descripción: Reusable white acetal copolymer clamps will not rust or corrode.
Proveedor: VWR International
Descripción: Extension arm attaches clamp head securely and offers easy positioning in the deepest fume hoods.
Product available on GSA Advantage®
Proveedor: VWR International
Descripción: Used to hold apparatus near the lab frame where no adjustment is required after setup.
Product available on GSA Advantage®
Proveedor: VWR International
Descripción: Easy visual identification of critical joints for review in your process.
Numero del catalogo: (21573-060)
Proveedor: VWR International
Descripción: Holds 6–8 mm (1/45/16") diameter glass tubes and thermometers 114 mm (41/2") from ...
Product available on GSA Advantage®
Proveedor: VWR International
Descripción: Swivel clamps hold apparatuses near the lab frame, and unlike extension clamps, the swivel clamps have an integral holder for attaching a lab frame or...
Numero del catalogo: (MFLX06832-97)
Proveedor: VWR International
Descripción: Ideal for securing plastic hose clamps.
Numero del catalogo: (MFLX19999-96)
Proveedor: VWR International
Descripción: Clamps are double bagged and ready for use in your cleanroom environment.
Proveedor: VWR International
Descripción: Quick and easy assembly with band clamp tool.
Numero del catalogo: (470123-514)
Proveedor: VWR International
Descripción: This clamp is used for lattice building and rod coupling.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 16 of 98
no targeter for Bottom