Esta buscando: Crisoles
20  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: These crucibles are great for student use.
Proveedor: VWR International
Descripción: Chemical-porcelain crucibles are glazed inside and out, except the outside bottom and rim.
Proveedor: VWR International
Descripción: Los crisoles y las tapas de forma alta están hechos de níquel puro de una sola pieza.
Numero del catalogo: (89038-052)
Proveedor: VWR International
Descripción: Unglazed rose crucible without perforated cover or tube.
Proveedor: VWR International
Descripción: Low form crucibles and covers are designed for high-temperature applications, such as alkali and peroxide fusions.
Proveedor: VWR International
Descripción: Los crisoles de porcelana química Gooch se utilizan en la determinación de sólidos suspendidos totales.
Numero del catalogo: (89426-706)
Proveedor: GLASSCO LABORATORY EQUIPMENT
Descripción: Low form, 15mL capacity.
Proveedor: Corning
Descripción: Particularly adapted to analytical work in cases where precipitates are dried to constant weight at 110 °C (230 °F).
Proveedor: UNITED SCIENTIFIC SUPPLIES
Descripción: Excellent Corrosion Resistance.
Proveedor: SILICO & CHEMICO PORCELAIN SE
Descripción: Low Form Porcelain Crucibles, Size 2, 50 mL
Proveedor: DFC CERAMICS INC.
Descripción: For precise cupellation including those at low temperatures
Proveedor: DFC CERAMICS INC.
Descripción: These cupels are made from premium bone ash.
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Especially suitable for precipitates to be dried to constant weight at 110°C
Proveedor: SILICO & CHEMICO PORCELAIN SE
Descripción: These crucibles are similar to wide-form porcelain crucibles but taller.
Numero del catalogo: (470314-020)
Proveedor: EISCO SCIENTIFIC LLC
Descripción: Perforated bottom, glazed inside and outside with the exception of outside bottom surface and rim.
Proveedor: GSC INTERNATIONAL SE
Descripción: These crucibles are great for student use.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom