Esta buscando: Cilindros de hidrómetro
5  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (89001-234)
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Plain, ungraduated cylinders feature a pour spout and a hexagonal base that has been flat ground for stability.
Proveedor: Corning
Descripción: These PYREX® glas hydrometer cylinders have a large hexagonal base sealed to the cylinder body to increase stability. Breakage is minimized by the hea...
Numero del catalogo: (10145-730)
Proveedor: RESTEK CORP
Descripción: Swagelok® sample cylinders are made of 304L and 316L stainless steel to resist corrosion and DOT rated to 1,800 and 5,000 psig (TPED cylinders rated t...
Proveedor: UNITED SCIENTIFIC SUPPLIES
Descripción: Made from heavy borosilicate glass, these cylinders have a beaded top and a round base for stability.
Numero del catalogo: (10145-686)
Proveedor: RESTEK CORP
Descripción: Alta-Robbins' unique valve design incorporates a fully contained soft seat that provides durability and longer lifetime, and tight shut-off is easily ...
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom