Esta buscando: Filtros
273  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"273"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: Typical applications are clarification, sterile filtration, sample preparation and sterile venting.
Proveedor: VWR International
Descripción: Range of Pleated and Non Pleated Depth filter cartridges from Chisso, come with options of various MOCs..
Proveedor: VWR International
Descripción: A collection to fit a wide range of critical applications.
Proveedor: VWR International
Descripción: Systems for vacuum filtration of aqueous solutions including cell culture media, buffers, or other biological fluids.
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR® Vacuum Filtration Systems are designed for the preparation of buffers, tissue culture media, microbiological media, and other biological fluids.
Numero del catalogo: (76018-638)
Proveedor: VWR International
Descripción: This 2.5 L system allows for the safe and effective collection of waste in the laboratory. The safety and ease of use for laboratory technicians is a ...
Proveedor: VWR International
Descripción: Wide range of options for temperature, flow rate, and filtration quality.
Proveedor: VWR International
Descripción: Binder-free VWR® glass fiber filters feature fast flow rates, high-loading capacity, wide thermal tolerance, and excellent precipitate retention.
Proveedor: VWR International
Descripción: Flow rates up to 50 GPM in a compact, relatively low-cost package.
Proveedor: VWR International
Descripción: Eliminate rejection or rework.
Proveedor: VWR International
Descripción: Ideal for ultrapure filtration applications.
Numero del catalogo: (82031-360)
Proveedor: VWR International
Descripción: Use to concentrate, purify, and desalt peptides, proteins, oligonucleotides, DNA, and RNA; clean up labeling and PCR reactions; isolate DNA from agaro...
Proveedor: VWR International
Descripción: Easily customize strainer system to suit your application.
Proveedor: VWR International
Descripción: Conveniently collect all filtered particles within the bag.
Proveedor: VWR International
Descripción: Use for retention of zirconium hydroxide, aluminum hydroxide, cobalt sulfide, and other coarse or gelatinous precipitates.
Proveedor: VWR International
Descripción: For student requirements in studying general chemistry, these qualitative papers are designed for filtration of aluminum phosphate, barium carbonate, ...
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 16 of 273
no targeter for Bottom