Esta buscando: Papel de filtro cuantitativo
18  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: Use for retention of zirconium hydroxide, aluminum hydroxide, cobalt sulfide, and other coarse or gelatinous precipitates.
Numero del catalogo: (28307-134)
Proveedor: VWR International
Descripción: Useful for very fine precipitates such as barium and lead sulfates, stannic and nickel sulfides, and calcium hydroxide.
Proveedor: VWR International
Descripción: Uses include filtration of aluminum phosphate, zinc ammonium phosphate, and silver chromate.
Proveedor: Cytiva
Descripción: Whatman Grade 589/2 filters from Cytiva are used in routine quantitative analyses, including analysis of aqueous suspension in paper, flour analysis,...
Proveedor: Cytiva
Descripción: Los papeles de contaminación ambiental de Whatman de grado 41 de Cytiva (formerly GE Healthcare Life Sciences) se encuentran entre los papeles de filt...
Proveedor: Cytiva
Descripción: Cytiva's Whatman Grade 542 filters are acid hardened to allow high retention of fine precipitates in applications such as metal determinations and hyd...
Proveedor: Cytiva
Descripción: El papel de filtro de Whatman de grado 540 de Cytiva es un papel de laboratorio de celulosa de alta pureza tratado con ácido
Proveedor: Cytiva
Descripción: El papel cuantitativo de Whatman de grado 44 de Cytiva (formerly GE Healthcare Life Sciences) es una versión fina del papel sin ceniza de grado 42. La...
Proveedor: Cytiva
Descripción: Cytiva's Whatman Grade 52 is a general-purpose filter paper for quantitative analysis in Büchner funnel and other vacuum filtrations. The acid-hardene...
Proveedor: Cytiva
Descripción: Los filtros de alta pureza de Whatman de grado 40 de Cytiva (formerly GE Healthcare Life Sciences) son papeles multiuso para análisis cuantitativos. L...
Proveedor: Cytiva
Descripción: Whatman Grade 589/3 ashless filter paper from Cytiva is particularly useful in capturing very fine particulate samples such as insoluble molecules in...
Proveedor: Cytiva
Descripción: Los papeles cuantitativos de Whatman de grado 42 de Cytiva (formerly GE Healthcare Life Sciences) ofrecen la mejor retención de todas las calidades de...
Proveedor: Cytiva
Descripción: Cytiva's Whatman Grade 43 filters support inorganic analysis and other forms of instrumental analyses. The low ash content also makes Grade 43 appropr...
Proveedor: Cytiva
Descripción: Cytiva's Whatman Grade 541 acid hardened cellulose filter paper features high wet-strength, high chemical resistance, and a large nominal particle ret...
Proveedor: Cytiva
Descripción: Whatman Grade 50 quantitative hardened low ash filter paper is highly glazed to enable recrystallization of very fine precipitates using Büchner funne...
Proveedor: Cytiva
Descripción: With less than 0.01% ash, Cytiva's Whatman Grade 589/1 filter papers can be used for the Blaine test in the cement industry and as an ash content tes...
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom