Esta buscando: Matraces
155  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"155"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: Estos matraces presentan un diseño óptimo para su uso en todo tipo de cultivos de suspensión aeróbica/anaeróbica.
Proveedor: VWR International
Descripción: Con una construcción de pared gruesa, este matraz viene con un conector de manguera de vidrio y es adecuado para la filtración al vacío en un laborato...
Proveedor: VWR International
Descripción: High-quality durable flask featuring a ground joint and uniform wall thickness and are a great value.
Proveedor: VWR International
Descripción: Made from borosilicate 3.3 expansion glass.
Proveedor: VWR International
Descripción: Los matraces de ebullición duraderos ofrecen buena resistencia a la temperatura y las sustancias químicas.
Proveedor: VWR International
Descripción: Estos matraces volumétricos están disponibles sin serializar o con certificación de lote, y están calibrados a 20 °C.
Proveedor: VWR International
Descripción: Increased Cell Attachment surface treatment can improve cell spreading and attachment
Proveedor: VWR International
Descripción: Los matraces son duraderos y tienen un borde reforzado para facilitar el vertido y también evita cualquier rotura durante el lavado.
Proveedor: VWR International
Descripción: These volumetric flasks are batch certified and are calibrated at 20 degrees Celsius To Contain.
Numero del catalogo: (75804-646)
Proveedor: VWR International
Descripción: Made of borosilicate glass 3.3.
Proveedor: VWR International
Descripción: Flask is suitable for mixing liquids.
Proveedor: VWR International
Descripción: Heavy-duty wide-mouth volumetric flasks are made to the highest standards to qualify for Class A certification.
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR® flasks are manufactured from ASTM E 438, Type 1, Class A Borosilicate 3.3 glass.
Numero del catalogo: (76008-648)
Proveedor: VWR International
Descripción: Durable round bottom flasks with 3 necks at an angle.
Numero del catalogo: (76003-920)
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR® flasks are manufactured from ASTM E 438, Type 1, Class A Borosilicate 3.3 glass.
Numero del catalogo: (10124-178)
Proveedor: VWR International
Descripción: Heavy-duty wide-mouth volumetric flasks are made to the highest standards to qualify for Class A certification.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 16 of 155
no targeter for Bottom