Esta buscando: Matraces aforados
50  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"50"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: Made from borosilicate 3.3 expansion glass.
Proveedor: VWR International
Descripción: Estos matraces volumétricos están disponibles sin serializar o con certificación de lote, y están calibrados a 20 °C.
Proveedor: VWR International
Descripción: Heavy-duty wide-mouth volumetric flasks are made to the highest standards to qualify for Class A certification.
Proveedor: VWR International
Descripción: These volumetric flasks are batch certified and are calibrated at 20 degrees Celsius To Contain.
Numero del catalogo: (76003-920)
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR® flasks are manufactured from ASTM E 438, Type 1, Class A Borosilicate 3.3 glass.
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR® flasks are manufactured from ASTM E 438, Type 1, Class A Borosilicate 3.3 glass.
Numero del catalogo: (10124-178)
Proveedor: VWR International
Descripción: Heavy-duty wide-mouth volumetric flasks are made to the highest standards to qualify for Class A certification.
Proveedor: BRAND GMBH & CO. MX
Descripción: BRAND® BLAUBRAND® volumetric flasks are certified Class AS and constructed to DIN EN ISO standards of Boro 3.3 glass and meet the error limits of USP/...
Sustainable Packaging
Proveedor: BRAND GMBH & CO. MX
Descripción: Certified Class A flasks meet error limits of USP.
Sustainable Packaging
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Calibrated to contain
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Calibrated to contain
Proveedor: Corning
Descripción: These PYREX® 5 ml volumetric flasks provide improved lab convenience, broad selection, and precise volume measurement.
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Calibrated to contain
Numero del catalogo: (89001-888)
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Flasks are permanently marked with an individual serial number and supplied with a Certificate of Graduation Accuracy
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: Calibrated to contain
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Flasks are lighter in weight than glass and break resistant to protect against leakage and contamination
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 16 of 50
no targeter for Bottom