Esta buscando: Lámparas de alcohol
8  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (470148-968)
Proveedor: VWR International
Descripción: Tip Resistant.
Numero del catalogo: (16299-098)
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: The WHEATON Alcohol Burner is manufactured from soda-lime glass and is designed for use with isopropyl or denatured ethyl alcohol
Numero del catalogo: (470199-936)
Proveedor: C & A SCIENTIFIC CO INC
Descripción: Tip-resistant ethyl alcohol burner.
Numero del catalogo: (470313-338)
Proveedor: GSC INTERNATIONAL SE
Descripción: This all metal, permanent wick alcohol burner has a tank capacity of 100 ml.
Proveedor: GROBET FILE CO OF AMERICA INC
Descripción: Avoid inconvenient work stoppage for refills; the fuel level is always visible through the clear glass base
Proveedor: C & A SCIENTIFIC CO INC
Descripción: Improved Design.
Numero del catalogo: (470020-698)
Proveedor: AMERICAN SCIENTIFIC LLC SE
Descripción: Position the Flame at Just the Right Angle.
Small Business Enterprise
Numero del catalogo: (470019-486)
Proveedor: UNITED SCIENTIFIC SUPPLIES
Descripción: This rugged wire support stand has a heavy wire gauze top.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom