Esta buscando: Etiquetas
35  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR® Cryogenic Dot and Strip Labels are ideal for all cryostorage, liquid nitrogen, refrigeration, and ultra-low temperature freezer applications.
Proveedor: VWR International
Descripción: Designed for use on test tubes, sample batches, or virtually any surface that requires labeling.
Numero del catalogo: (89097-892)
Proveedor: VWR International
Descripción: Radiant orange write-on labels with a protective cover prevent the loss of valuable information.
Numero del catalogo: (470089-428)
Proveedor: Avantor
Descripción: Stickers
Numero del catalogo: (470010-858)
Proveedor: Avantor
Descripción: This kit maintain a safe environment by storing chemicals properly.
Numero del catalogo: (76241-626)
Proveedor: Brady Worldwide
Descripción: The card mounted static awareness labels alert users of electronic devices to the possibility of electrostatic damage.
Proveedor: BURKLE INC
Descripción: Designed to seal the holes in sacks or boxes created when samples are taken, the strong adhesive on the ‘close-it®’ label allows adhesion to surfaces ...
Proveedor: BURKLE INC
Descripción: A control seal with an adhesive approved for use with foodstuffs. The strength of the adhesive is almost as powerful as that of the original. Just lik...
Numero del catalogo: (76241-594)
Proveedor: Brady Worldwide
Descripción: Laser printable Permanent Polyester is recommended for alphanumeric and barcode applications and works well on the topside of most circuit boards and ...
Numero del catalogo: (76243-632)
Proveedor: Brady Worldwide
Descripción: Amber high temperature polyimide with an ultra-durable adhesive withstands the extreme wash protocol and cleaning chemicals used in printed circuit bo...
Numero del catalogo: (89209-524)
Proveedor: Brady Worldwide
Descripción: Labels function in temperatures ranging from –196 to +121 °C (–320 to +250 °F), and hot water baths.
Numero del catalogo: (470019-756)
Proveedor: ATL-EAST TAG & LABEL CO.
Descripción: Heavy stock with metal eyelet. Size: 2³/₈ L×1³/₈" W.
Proveedor: ROLL PRODUCTS,INC.
Descripción: Better than gummed labels, these pressure-sensitive labels adhere securely, yet can be easily removed.
Numero del catalogo: (470022-582)
Proveedor: TLF GRAPHICS
Descripción: Pressure-sensitive labels for recording parents of Drosophila crosses.
Numero del catalogo: (470231-136)
Proveedor: EMEDCO
Descripción: Identify chemical hazards right away with GHS Tags.
Numero del catalogo: (470145-260)
Proveedor: SHAMROCK SCIENT SPEC SYSTEM SE
Descripción: Quick and easy to use.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom