Esta buscando: Placas PCR
9  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR 96-Well PCR Plates are compatible with most leading PCR and real-time PCR instruments.
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR 96- and 384-Well Real-Time PCR Plates are compatible with most leading real-time PCR instruments including most BioRad, Applied Biosystems, Roche ...
Numero del catalogo: (10141-428)
Proveedor: BRAND GMBH & CO. MX
Descripción: Designed for applications requiring a high level of accuracy and reproducibility, these 24-well, 48-well, 96-well, and 384-well PCR plates are constru...
Numero del catalogo: (10011-228)
Proveedor: Corning
Descripción: PP plates, silicone mats. Designed to fit 0.2 ml thermal cycler blocks.
Numero del catalogo: (89005-550)
Proveedor: Corning
Descripción: Axygen's plates are designed for PCR applications.
Proveedor: BIOTIX INC - NEPTUNE
Descripción: PCR plates are molded from high performance polypropylene and feature thin walls for efficient heat transfer
Product available on GSA Advantage®
Numero del catalogo: (14216-140)
Proveedor: Sorenson Bioscience
Descripción: Skirt allows robotic handling and sample labeling
Numero del catalogo: (10049-106)
Proveedor: EPPENDORF BIO TOOLS
Descripción: These twin.tec plates are ideal for quantitative real-time PCR, standard PCR, high-throughput PCR, and small volume sample handling.
Product available on GSA Advantage®
Numero del catalogo: (470007-402)
Proveedor: LAB-AIDS INC (KITS) SE
Descripción: Eliminate the need for glassware and provide a semi-micro environment for conducting many experiments with this clear tray about the size of an index ...
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom