Esta buscando: Bombas de pipeteadores
17  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (82024-574)
Proveedor: VWR International
Descripción: Designed for use with small and large pipettes, bulb features a white plastic attachment with a silicone conical adapter for safe and secure attachmen...
Proveedor: VWR International
Descripción: Made of durable natural rubber, bulbs are suitable for medicine droppers and small dropping pipettes.
Proveedor: VWR International
Descripción: Los pipeteadores eliminan la práctica frecuentemente peligrosa de introducir líquidos en las pipetas mediante la boca.
Numero del catalogo: (470123-222)
Proveedor: VWR International
Descripción: Pipette fillers eliminate the hazardous practice of drawing liquids into pipettes by mouth.
Proveedor: VWR International
Descripción: Easy-to-grip bulbs feature heavy-walled necks for use with pipettes and syringes.
Proveedor: VWR International
Descripción: Heavy Rubber Pipette Bulbs
Proveedor: VWR International
Descripción: Small-volume, natural rubber latex bulbs are designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers.
Numero del catalogo: (53502-205)
Proveedor: VWR International
Descripción: Los pipeteadores eliminan la práctica frecuentemente peligrosa de introducir líquidos en las pipetas mediante la boca.
Numero del catalogo: (53497-055)
Proveedor: VWR International
Descripción: Pipette filler for all pipettes from 0.05 to 100 ml.
Numero del catalogo: (57497-306)
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: This pipette aid is operated by squeezing then releasing the bulb to aspirate fluid into the pipet.
Numero del catalogo: (470205-484)
Proveedor: WALTER STERN INC
Descripción: Latex eye dropper bulb. 2 cc (1.2 oz.) capacity, 0.25" (6mm) bore size, 0.625" (18 mm) diameter, 1.75" (45 mm) length.
Numero del catalogo: (89015-588)
Proveedor: HEATHROW SCIENTIFIC
Descripción: Rubber safety pipette filler is designed to facilitate one-handed operation.
Proveedor: WALTER STERN INC
Descripción: For pipettes and syringes.
Numero del catalogo: (10611-558)
Proveedor: HEATHROW SCIENTIFIC
Descripción: Made of silicone rubber. Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers.
Numero del catalogo: (470190-848)
Proveedor: FISCHER TECHNICAL CO SE
Descripción: Transfer corrosive, toxic or sterile liquids safely with this pipette filler. Three separate labeled valves make filling and emptying the pipette a si...
Numero del catalogo: (470145-138)
Proveedor: BEL-ART PRODUCTS SE
Descripción: A time saver that eliminates mouth pipetting!
The Bel-bulb Pipettor is simply held against the pipette end and fluid is drawn up.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom